Imprimer
Methylene violet ≥65% (teneur en colorant), certifié par la Commission de coloration biologique, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
216313-10G 216313-1G
216313-10GEA 681 EUR
216313-10G 216313-1G
Methylene violet ≥65% (teneur en colorant), certifié par la Commission de coloration biologique, Sigma-Aldrich®
Methylene violet
Certified for use as a constituent of MacNeal′s tetrachrome stain for blood.
Formule: C₁₄H₁₂N₂OS
Point de fusion: 216 °C (déc., lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00005064
Numéro CAS: 2516-05-4
EINECS: 219-733-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7824f4316d13aa0ed6c17f6138d833adc7df1431&vid=7824f4316d13aa0ed6c17f6138d833adc7df1431&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Black
Appearance (Form) Powder
Identity by IR Conforms to Structure
Wave Length ≥253 nm
SD UVVI E580 NM ≥20000
SD UVVI E481 NM ≥10000
SD UVVI E287 NM ≥20000
SD UVVI E253 NM ≥20000
Dye Content ≥65%
Biological Stain Commision, Commission Certified Number: Pass
Carbon 42.60%
Nitrogen ≥7.100%
TLC Conforms
Solubility (Colour) Purple to Dark Purple
Solubility (Turbidity) Clear