Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)-5-isothiocyanatobenzoïque réactif de marquage fluorescent
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-isothiocyanatofluorescein, Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Fluorescein isothiocyanate isomer I–Celite® has been conjugated with antibody for fluorescence imaging in cells and flow cytometry analysis.
Formule:
C₂₁H₁₁NO₅S Poids moléculaire: 389.381 g/mol Température de stockage: Room Temperature |
Numéro MDL:
MFCD00005063 Numéro CAS: 3326-32-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) | Yellow to Orange |
Appearance (Form) | Powder |
Assay FTIC Content |
8.0 - 12.0 % |
Suitability Suitable for use in Protein Labeling |
Suitable |