Imprimer
Agitateurs magnétiques, série MIX
Fournisseur: 2MAG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30001 30101 30001_UK 30001_CH
442-0749EA 843 EUR
442-0749 442-0799 442-0751 442-0750
Agitateurs magnétiques, série MIX
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Agitateurs magnétiques ultra-plats avec boîtier hermétiquement fermé en acier inoxydable. Températures de fonctionnement jusqu'à 50 °C.
  • Mélange sans saccade
  • SoftStart pour une accélération fiable et sécurisée du barreau d'agitation
MIX 1: Entraînement à induction sans maintenance et sans usure
Idéal pour les milieux visqueux
Réglages de la puissance de l'agitateur en quatre étapes: 5/10/15/20 W
QuickSet pour le réglage des vitesses de démarrage et maximum
Stockage du dernier état de fonctionnement lors de la mise hors tension
Affichage numérique pour paramètres de vitesse et de puissance
MIX 1 eco: Idéal pour milieux agressifs.
Certifications: Classe de protection: IP 65
Informations de livraison: MIX 1 eco fourni avec un petit bloc d'alimentation et une prise EU, UK et CH.