Imprimer
Agitateurs magnétiques multipositions, série MIX
Fournisseur: 2MAG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30015_UK 30115_UK 30115_CH 30404_CH 30404_UK 30015_CH 30015 30006_UK 30006_CH 30006 30115 30404
442-0757EA 1870 EUR
442-0757 442-0802 442-0801 442-0807 442-0808 442-0756 442-0755 442-0754 442-0753 442-0752 442-0800 442-0806
Agitateurs magnétiques multipositions, série MIX
Agitateurs Agitateurs magnétiques multipostes
Agitateurs magnétiques ultra-plats avec boîtier hermétiquement fermé en acier inoxydable. Températures de fonctionnement jusqu'à 50 °C.
  • Entraînement à induction sans maintenance et sans usure
  • Mélange sans saccade 100% synchronisé
  • SoftStart pour une accélération fiable et sécurisée du barreau d'agitation
  • Stockage du dernier état de fonctionnement lors de la mise hors tension
  • Affichage numérique pour les réglages de la vitesse
MIX 4 MS: Quatre positions d'agitation individuellement contrôlées, mode de vitesse synchrone pour toutes les positions
Paramètre de vitesse individuel et indépendant de chaque barreau d'agitation (Master-Slave-Technology)
Fonction marche/arrêt
MIX 6 et MIX 15: Réglages de la puissance de l'agitateur en quatre étapes: 5/10/15/20 W
QuickSet pour le réglage des vitesses de démarrage et maximum
Affichage numérique pour paramètres de vitesse et de puissance
MIX 15 eco: Entraînement à induction sans maintenance et sans usure
QuickSet pour le réglage des vitesses de démarrage et maximum
Affichage numérique pour paramètres de vitesse et de puissance
IP protection class: IP 64
Certifications: Classe de protection: IP 65