Les boîtes de culture cellulaire et tissulaire VWR® sont disponibles avec un choix de traitements de surface.
- Le fond plat et l'épaisseur uniforme des parois garantissent une visualisation sans distorsion
- Optiquement claires, ce qui les rend adaptées à la microscopie
- La surface de la boîte est lisse et exempte de stries pour maximiser la zone de croissance utilisable
- Le bord inférieur du couvercle (sauf les boîtes de 35 ou 150 mm) s'adapte au bord de la boîte pour un empilage facile et sécurisé
- Stérilisé par irradiation par faisceau d'électrons, sans DNase ni RNase et apyrogène
Surface traitée pour une meilleure adhérence des cellules Cette surface hautement hydrophile offre un avantage significatif par rapport à la surface de culture cellulaire traditionnelle. Le traitement de surface peut améliorer la propagation et la fixation des cellules, et convient aux cellules qui peuvent mal adhérer en raison du phénotype cellulaire, des conditions de culture stressantes ou de celles qui nécessitent normalement des revêtements biologiques supplémentaires pour la fixation.
Traité TC : Ces boîtes sont traitées par plasma sous vide ou par effet corona pour une fixation et une croissance cellulaires homogènes.
Non traitées: Les boîtes de culture cellulaire et tissulaire non traitées sont idéales pour les applications où la fixation cellulaire n'est pas souhaitée.
Échelle de température opérationnnelle: –20 to +50 °C. Non autoclavables.
Certifications: Certification ISO 13485:2016 et ISO 9001:2015.