Imprimer
Pointes de pipette, uTIP™, X-Resin™
Fournisseur: BIOTIX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-1250-9SC 63300069 M-0200-9TN M-0300-9TN M-1250-9TN 63300077 M-0250-BC M-1000-9NC 63300081 63300048 63300049 63300050 63300052 63300054 63300056 63300059 63300055 63300061 63300057 63300064 63300070 63300071 63300073 63300075 63300076 63300078 63300080 63300082 63300051 63300058 63300072 63300079 63300053 63300060 63300074
613-1380EA 67.8 EUR
613-1380 613-5616 613-5614 613-5613 613-5612 613-5623 613-5861 613-5863 613-5866 BITX63300048 613-1377 BITX63300050 613-1379 BITX63300054 613-2814 BITX63300059 613-2813 BITX63300061 613-2815 613-5619 613-5615 BITX63300071 BITX63300073 BITX63300075 613-5622 613-5624 BITX63300080 613-5647 BITX63300051 BITX63300058 BITX63300072 BITX63300079 613-5862 BITX63300060 613-5865
Pointes de pipette, uTIP™, X-Resin™
Pointes de pipettes
Cette nouvelle génération de pointes offre une excellente étanchéité sur les pipettes monocanal et multicanaux et garantit une récupération totale de l'échantillon tout en protégeant le technicien des troubles musculosquelettiques. Ces pointes sont conçues selon des technologies propriétaires pour une meilleure précision de pipetage.
  • Fabrication en PP transparent
  • FlexFit™ offre une flexibilité à l'extrémité proximale de la pointe pour réduire les forces d'insertion et d'éjection lors de l'utilisation
  • Technologie Blade™ qui élimine la présence de gouttes suspendues à l'extrémité distale des pointes
  • Certifiées exemptes d'ADN, de DNase, RNase et d'endotoxines (pyrogènes)
Les pointes en X-Resin™ offrent la plus faible rétention de surface pour une récupération optimale des échantillons. Cet important taux de récupération des échantillons garantit performance et précision des données pour les dosages les plus sensibles pouvant être effectués de nos jours.
Recharges CleanPak™: CleanPak™ est un système de recharge scellé de haute qualité dont le prix correspond à un budget serré. Le système de recharge réduit les problèmes de contamination autour de la poussière et des fragments de papier souvent trouvés dans les recharges emballées en carton traditionnel. Grâce à CleanPak ™, les recharges faciles à transférer viennent dans des snapcards codés par couleur qui peuvent facilement être identifiés grâce au sachet en plastique transparent, re-scellable et recyclable. Les recharges CleanPak ™ sont disponibles en versions stériles et non stériles.
Chem-Resin™ provides a more neutral surface tension for working with polar solvents or highly electronegative reagents; the reduced hydrophobicity on the surface facilitates low volume draw and drip-free dispense of these classes of chemicals.
Ultra-Micro tips are specifically designed to meet the needs of labs working with ultra-low sample volumes. These ultra-micro tips routinely and accurately deliver at volumes of just 1,0 µl; their low capacity improves accuracy by reducing dead air space. The longer tip length enables easy reach into PCR tube and plate bottoms.
IVD labeled. Manufactured under stringent controls in an ISO 9001 certified facility. Every lot is tested for precision assuring maximum quality and compatibility. All raw materials are traceable.
Certifications: Fabrication en environnement certifié ISO 9001 dans le cadre strict de contrôles. Chaque lot est testé en précision pour garantir qualité et compatibilité maximales. Toutes les matières premières sont traçables.
Cdt: En vrac (1000 pointes par sachet), en boîte de 96 pointes avec couvercle à charnière Phantom pour une ouverture facile du portoir. Code article, code couleur et code-barres individuel sur chaque portoir. Chaque plateau comporte une étiquette avec numéro de série unique sous forme de code-barres, numéro de référence et description pour une grande traçabilité. Les portoirs vides pour recharges CleanPak™ sont disponibles séparément.