Réactif d'extraction de protéines, BugBuster® 10X, Millipore®
Marques : Merck Millipore (Novagen)Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BugBuster® 10X est une formulation concentrée des détergents exclusifs utilisés dans BugBuster® sans ajout de sels ou de composants tampon. Le réactif BugBuster® concentré offre une alternative flexible au réactif BugBuster® 1X standard prêt à l'emploi, permettant ainsi une dilution personnalisée et l'ajout de composants tampon. BugBuster® 10X présente tous les avantages du réactif BugBuster® standard en matière de biotraitement, mais il offre également la liberté de contrôler le pH, la concentration en réactif et les ajouts de tampon nécessaires pour une activité et une extraction maximales de vos protéines cibles.
Stockage: 15 à 30 °C