Imprimer
Kits d'extraction de protéines, BugBuster® Plus Lysonase™, Novagen®
Marques : Merck Millipore (Novagen)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
71370-3 71370-4
71370-3EA 374 EUR
71370-3 71370-4
Kits d'extraction de protéines, BugBuster® Plus Lysonase™, Novagen®
Protéines extraction Protein Extraction Kits
Le kit BugBuster® Plus Lysonase™ inclut le réactif d'extraction de protéines BugBuster et le réactif de biotraitement Lysonase, un mélange optimisé et prêt à l'emploi de rLysozyme™ et de nucléase Benzonase®. Cette puissante association de deux réactifs permet une récupération maximale des protéines solubles actives dans les bactéries à Gram négatif et à Gram positif. Les réactifs BugBuster et rLysozyme lysent efficacement les cellules bactériennes tandis que la Benzonase dégrade les acides nucléiques pour faciliter le traitement en aval. Requiert 5 ml de BugBuster et 10 µl de Lysonase par gramme de pâte cellulaire. Les kits fournissent suffisamment de réactifs pour l'extraction de protéines dans 20 ou 100 g de pâte cellulaire.