VWR® Liquid Weighing Pour Boats, Polystyrene, White
NacellesNacelles de pesée
Convenient and specific tool for customers who need to weigh liquids on a scale. Deep vessel with sturdy handle designed for convenient handling and pouring of liquids.
Flat bottom ensures stability and prevents tipping
Notched pour spout design controls liquid pour
Operating temperature range 0 to 40 °C (104 °F)
Made from FDA food grade polystyrene in an ISO Class 8 clean room
Material biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols and bases
Recyclable, marked
Available in 3 sizes (50, 100 and 200 ml).
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.