Imprimer
Agitateur magnétique, FABdrive
Fournisseur: 2MAG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
94402 94402_UK 94402_CH 50101_UK 50101_CH 50101
442-0840EA 2310 EUR
442-0840 442-0842 442-0841 TMAG50101_UK TMAG50101_CH 442-0824
Agitateur magnétique, FABdrive
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Agitateur magnétique robuste avec boîtier totalement encapsulé en acier inoxydable, idéal pour les milieux très visqueux. Températures de fonctionnement jusqu'à 50 °C.
  • Couplage magnétique très fort par aimants SmCo, pour transmission de l'énergie magnétique sur de longues distances, pour les récipients à fond épais ou à double paroi
  • Idéale pour une intégration dans les systèmes techniques de traitement et le traitement industriel
Classe de protection : IP 65
FABcontrol (l'unité de contrôle externe doit être commandée séparément). Puissance: 100 W.
Unité de contrôle en acier inoxydable pour la connexion d'un barreau d'agitation FABdrive.
SoftStart pour une accélération fiable et sécurisée du barreau d'agitation
QuickSet pour le réglage des vitesses de démarrage et maximum
QuickStop pour éviter le fonctionnement après arrêt et les bris de verre
Alarme sonore si la vitesse passe en dessous de la valeur définie
Stockage du dernier état de fonctionnement lors de la mise hors tension
Affichage numérique des paramètres de vitesse et de SoftStart (variable de 20 à 99 secondes) et de la vitesse réelle
IP protection class: IP 20
Certifications: Classe de protection : IP 20