Agitateur magnétique robuste avec boîtier hermétiquement fermé en acier inoxydable, idéal pour les milieux très visqueux. Températures de fonctionnement jusqu'à 50 °C.
- Couplage magnétique très fort par aimants SmCo, pour transmission de l'énergie magnétique sur de longues distances, pour les récipients à fond épais ou à double paroi
- Idéale pour une intégration dans les systèmes techniques de traitement
Classe de protection: IP 65.
MAXcontrol (l'unité de contrôle externe doit être commandée séparément). Plage de vitesse: 100 - 1200 min⁻¹.
Unité de contrôle en acier inoxydable pour la connexion d'un barreau d'agitation MAXdrive.
SoftStart pour une accélération fiable et sécurisée du barreau d'agitation
QuickSet pour le réglage des vitesses de démarrage et maximum
QuickStop pour éviter le fonctionnement après arrêt et les bris de verre
Stockage du dernier état de fonctionnement lors de la mise hors tension
Affichage numérique des paramètres de vitesse et de SoftStart (variable 20 - 99 secondes)
IP protection class: IP 20
Certifications: Classe de protection: IP 20.