Imprimer
Outils pour gel
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
85-0005-01 85-0006-01 85-0007-01 85-0002-01 85-0003-01 33-0014-02
730-1021EA 145 EUR
730-1021 730-1022 730-1023 700-1440 700-1444 733-2011
Outils pour gel
Sets d'outils
Cutter pour gel: Il permet de couper et d'enlever facilement des morceaux de gel.
Règle pour gel: Elle possède une graduation en centimètre qui devient fluorescente en-dessous de longueurs d'ondes UV de 365 nm à 302 nm, et fournit donc un marquage de référence pour les analyses d'ADN.
Banc pour gel: Fabriqué en acrylique résistant avec un bord biseauté, le banc est conçu pour faciliter le transfert de gels des équipements d'électrophorèse aux instruments d'observation.
Portoirs pour gel: Fabriqués en plexiglass transmettant les UV, ces portoirs disponibles en 2 tailles peuvent être utilisés pour amener les gels dans le transilluminateur. Ils protègent la surface du filtre du transilluminateur des rayures. Les bords latéraux inclinés à 45° dépassent de la surface des portoirs pour faciliter leur manipulation.
Règlette standard fluorescente à échelons: Elle possède une gradation étalonnée en 21 échelons avec une densité allant de totalement transparente (échelon 1) à totalement opaque (échelon 21). Cette gradation permet d'effectuer une comparaison précise et cohérente des bandes et des points sur les images obtenues pour définir les variations des conditions lumineuses et optiques, et maximiser l'étalonnage de la fluorescence des images. Le guide coulissant permet aux chercheurs d'évaluer l'image par rapport aux valeurs de gris, d'optimiser l'étalonnage de la fluorescence et de fournir une référence standard pour les images.