Imprimer
Agitateur magnétique, steriMIXdrive
Fournisseur: 2MAG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40700 95200_UK 95200_CH 95200
442-0813EA 2220 EUR
442-0813 442-0845 442-0844 442-0843
Agitateur magnétique, steriMIXdrive
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Agitateur magnétique ultra plat, idéal pour les milieux très visqueux. Le boîtier hermétiquement scellé en acier inoxydable résiste à la pression et au vide. Températures de fonctionnement jusqu'à 150 °C.
  • Couplage magnétique très fort par aimants SmCo, pour la transmission de l'énergie magnétique sur de longues distances, pour les récipients à fond épais
  • Idéal pour un fonctionnement en présence de pression, vide et vapeur (dans un stérilisateur à vapeur, par exemple)
Classe de protection: IP 68
steriMIXcontrol (l'unité de contrôle externe doit être commandée séparément). Plage de vitesse: 100 - 1200 min⁻¹.
Stainless steel, hermetically sealed control unit for the connection of one stirring drive steriMIXdrive. Adjustable interval times for automated restart after a maximum of 240 seconds.
easyMOUNT plug coupling for quick installation of the stirrer cable through a pressure and steam tight grommet into a steam steriliser.
This control unit is equipped as standard with mixWATCH ensuring very high process safety, e.g. when using closed non-glass vessels or for unattended overnight operation. In case of the magnetic coupling’s separation between the magnetic stirrer and the stirring bar during the acceleration phase, the magnetic stirrer will be stopped, the stirring bar centred and started softly again.
SoftStart pour une accélération fiable et sécurisée du barreau d'agitation
QuickSet pour le réglage des vitesses de démarrage et maximum
QuickStop pour éviter le fonctionnement après arrêt et les bris de verre
Stockage du dernier état de fonctionnement lors de la mise hors tension
Affichage numérique des paramètres de vitesse et d'intervalle
Certifications: Classe de protection: IP 20