(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, trans-Cyclohexane-1,2-diamine
Formule:
C₆H₁₄N₂ Poids moléculaire: 114.19 g/mol Point d'ébullition: 79…81 °C (15 mmHg) Point de fusion: 14…15 °C Densité: 0.951 g/cm³ Point éclair: 68 °C |
Numéro MDL:
MFCD00063747 Numéro CAS: 1121-22-8 UN: 2735 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4870 to 1.4900 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |