Bleu de thymol sel de sodium
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
S,S-Dioxyde de l'hydrogéno-4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)phénolate] sodium
CAS No.: 62625-21-2
Molecular Formula: C27H29NaO5S
Formula Weight: 488.58
Melting Point: ca 284° dec.
Beilstein Reference: 3861515
MDL No.: MFCD00151093
Formule:
C₂₇H₂₉NaO₅S Poids moléculaire: 488.58 g/mol Point de fusion: ∼ 284 °C (déc.) Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151093 Numéro CAS: 62625-21-2 EINECS: 263-650-6 |