Imprimer
Mercure (II) nitrate 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dinitrate de mercure
MC310274.5000
310274.1000EA 55.2 EUR
310274.1000 PRLSMC310274.5000
Mercure (II) nitrate 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
Mercure (II) nitrate
Formule: HgN₂O₆
Poids moléculaire: 324.60 g/mol
Point de fusion: -38.9
Densité: 4.3
Numéro MDL: MFCD00011038
Numéro CAS: 10045-94-0
EINECS: 233-152-3
UN: 3287
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 12,05933