Dichromate de pyridinium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
PDC
Purity: 98%
CAS No.: 20039-37-6
Molecular Formula: C10H12Cr2N2O7
Formula Weight: 376.21
Melting Point: ca 145-147°
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00013105
Formule:
C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇ Poids moléculaire: 532.19 g/mol Point de fusion: ∼ 145…147 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013105 Numéro CAS: 20039-37-6 EINECS: 243-478-8 UN: 3085 ADR: 5.1 II |