Imprimer
Dichromate de pyridinium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): PDC
200880500 200882500 200880010
ACRO200880500EA 49.8 EUR
ACRO200880500 ACRO200882500 ACRO200880010
Dichromate de pyridinium 98%
Dichromate de pyridinium
Formule: C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇
Point de fusion: 152…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013105
Numéro CAS: 20039-37-6
EINECS: 243-478-8
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %