Imprimer
Chlorochromate de pyridinium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11752.14 A11752.22 A11752.36 A11752.PG
A11752.14EA 29.9 EUR
A11752.14 A11752.22 A11752.36 A11752.PG
Chlorochromate de pyridinium ≥98%
Chlorochromate de pyridinium
Purity: 98% CAS No.: 26299-14-9 Molecular Formula: C5H6ClCrNO3 Formula Weight: 215.56 Melting Point: ca 206° dec. Merck Reference: 14,7974 MDL No.: MFCD00013106
Formule: C₅H₆ClCrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013106
Numéro CAS: 26299-14-9
EINECS: 247-595-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 14,7974