Chlorochromate de pyridinium 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
PCC
Formule:
C₅H₆ClCrNO₃ Point de fusion: 205 °C |
Numéro MDL:
MFCD00013106 Numéro CAS: 26299-14-9 EINECS: 247-595-5 UN: 1479 ADR: 5.1,II Indice Merck: 13,08064 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | 97.5 to 102.5 % |
HPLC | ≥98.5 % |
Residue after ignition | ≤0.5 % |