Rouge de phénol sel de sodium 0,02% (p/v) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, Phenol red water soluble, Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bisphenolate S,S-dioxide
Molecular Formula: C19H13NaO5S
Formula Weight: 376.37
Physical Form: Liquid
Density: 0.972
MDL No.: MFCD00066901
Formule:
C₁₉H₁₃NaO₅S Densité: 0,972 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066901 Numéro CAS: 34487-61-1 EINECS: 252-057-8 |