Imprimer
Rouge de phénol sel de sodium
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, Phenol red water soluble, Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bisphenolate S,S-dioxide
B21948.06 B21948.14 B21948.A1
B21948.06EA 31.8 EUR
B21948.06 B21948.14 B21948.A1
Rouge de phénol sel de sodium
Rouge de phénol sel de sodium
CAS No.: 34487-61-1 Molecular Formula: C19H13NaO5S Formula Weight: 376.37 Melting Point: 285° dec. Beilstein Reference: 6260026 Merck Reference: 14,7247 MDL No.: MFCD00066901
Formule: C₁₉H₁₃NaO₅S
Poids moléculaire: 376.35 g/mol
Point de fusion: 285 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066901
Numéro CAS: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Indice Merck: 12,07397