Rouge de phénol sel de sodium ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 34487-61-1
Molecular Formula: C19H13NaO5S
Formula Weight: 376.37
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 285° dec.
Beilstein Reference: 6260026
Merck Reference: 14,7247
MDL No.: MFCD00066901
pH indicator
Formule:
C₁₉H₁₃NaO₅S Point de fusion: 285 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066901 Numéro CAS: 34487-61-1 EINECS: 252-057-8 Indice Merck: 14,7247 |