Imprimer
Rouge de phénol sel de sodium ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, Phenol red water soluble, Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bisphenolate S,S-dioxide
417250100 417250050 417251000
ACRO417250100EA 70.5 EUR
ACRO417250100 ACRO417250050 ACRO417251000
Rouge de phénol sel de sodium ACS
Rouge de phénol sel de sodium
Formule: C₁₉H₁₃NaO₅S
Poids moléculaire: 376.35 g/mol
Point de fusion: 285 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066901
Numéro CAS: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Indice Merck: 12,07397
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Clarity of solution Passes test