Imprimer
Acide perchlorique 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1062901
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
87886.180EA 53 EUR
87886.180
Acide perchlorique 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1062901
Acide perchlorique
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: HClO₄
Poids moléculaire: 100,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 3264
ADR: 8,III
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Commander maintenant
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022