Imprimer
Acide orthophosphorique 150 ml/l
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
MC310337.2000 MC310337.5000 MC310337.9010
PRLSMC310337.2000EA 59.3 EUR
PRLSMC310337.2000 PRLSMC310337.5000 PRLSMC310337.9010
Acide orthophosphorique 150 ml/l
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
Densité: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III