Sodium stannate trihydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 12209-98-2
Molecular Formula: Na2SnO3.3H2O
Formula Weight: 266.75 (212.67anhy)
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8677
MDL No.: MFCD00150189
Formule:
Na₂O₃Sn·3H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150189 Numéro CAS: 12209-98-2 EINECS: 235-030-5 Indice Merck: 14,8677 |