Imprimer
Colophane
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Gomme Rosin
36734.A1 36734.30
36734.A1EA 120 EUR
36734.A1 36734.30
Colophane
Colophane
CAS No.: 8050-09-7 Physical Form: Powder/solid Solubility: Soluble in alcohol, benzene, ether. Insoluble in water Merck Reference: 14,8266 MDL No.: MFCD00132205
Point de fusion: 75…81 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 188
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132205
Numéro CAS: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7