Imprimer
Acide hexafluorosilicique 35% (p/p) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Fluosilicic acid
L14829.22 L14829.36 L14829.0E L14829.PG
L14829.22EA 31 EUR
L14829.22 L14829.36 L14829.0E L14829.PG
Acide hexafluorosilicique 35% (p/p) en solution aqueuse
Acide hexafluorosilicique
CAS No.: 16961-83-4 Molecular Formula: H2F6Si Formula Weight: 144.09 Boiling Point: 108-109° Merck Reference: 14,4182 UN No.: 1778 MDL No.: MFCD00036289
Formule: H₂F₆Si
Poids moléculaire: 144.09 g/mol
Point d'ébullition: 108…109 °C
Densité: 1.320
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036289
Numéro CAS: 16961-83-4
EINECS: 241-034-8
UN: 1778
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,4182