Acide hexafluorosilicique 25% (p/p) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Fluosilicic acid
Formule:
H₂F₆Si Poids moléculaire: 144.09 g/mol Densité: 1.27 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036289 Numéro CAS: 16961-83-4 EINECS: 241-034-8 UN: 1778 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Solution |
Assay | 19 to 20.6 % (total fluorine) |
GC | ≥94 % |
Specific optical rotation | +24° to +28° (20°C, 589 nm) (C=1, Methanol) |