Acétate de vinyle stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acetic acid vinyl ester
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₄H₆O₂ Point d'ébullition: 72,3 °C (1013 hPa) Point de fusion: –100 °C Densité: 0,932 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008713 Numéro CAS: 108-05-4 EINECS: 203-545-4 UN: 1301 ADR: 3,II Indice Merck: 12,10130 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 20 g/l (20 °C) |
Melting Point | -93 °C |
Molar Mass | 86.09 g/mol |
Boiling Point | 71 - 73 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 120 hPa (20 °C) |
Flash Point | -8 °C |
Refractive Index | 1.3954 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.6 - 13.4 %(V) |
Density | 0.93 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (20 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 385 °C |