Imprimer
Acétate de vinyle 99+% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acetic acid vinyl ester
140840010 140840025 140840250 140840100
ACRO140840010EA 53.4 EUR
ACRO140840010 ACRO140840025 ACRO140840250 ACRO140840100
Acétate de vinyle 99+% stabilisé
Acétate de vinyle
Formule: C₄H₆O₂
Point d'ébullition: 72…73 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0,93 g/cm³
Point éclair: –8 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008713
Numéro CAS: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
UN: 1301
ADR: 3,II
Indice Merck: 12,10130
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 3 to 15 ppm Hydroquinone
Acidity (CH3COOH) ≤0.005 %