Perchlorate d'erbium (III) hexahydraté 50% w/w aqueous solution, reagent
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Perchlorate d'erbium hexahydraté
CAS No.: 14692-15-0
Molecular Formula: Er(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 573.70 (465.61anhy)
Physical Form: Liquid
Appearance: Pink
Odour: Odourless
UN No.: 3211
MDL No.: MFCD00150232
Formule:
Cl₃ErO₁₂·6H₂O Poids moléculaire: 573.7 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150232 Numéro CAS: 14692-15-0 EINECS: 237-840-4 UN: 3211 ADR: 5.1 II |