Chlorure de lauroyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 112-16-3
Molecular Formula: C12H23ClO
Formula Weight: 218.77
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: -17°
Boiling Point: 130-132°/7mm
Beilstein Reference: 1281201
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000740
Formule:
C₁₂H₂₃ClO Point d'ébullition: 130…132 °C (7 mmHg) Point de fusion: –17 °C Densité: 0,922 Point éclair: 140 °C (284 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000740 Numéro CAS: 112-16-3 EINECS: 203-941-7 UN: 3265 ADR: 8,II |