Chlorure de lauroyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₂H₂₃ClO Point d'ébullition: 134…137 °C (11 mmHg) Point de fusion: –17 °C Densité: 0,92 g/cm³ Point éclair: 140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000740 Numéro CAS: 112-16-3 EINECS: 203-941-7 UN: 3265 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤60 APHA |