Imprimer
Benzéthonium chlorure 0.01 mol/l
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Hyamine® 1622, Chlorure de benzethonium
MC309972.6010 MC309972.9010 MC309972.260
PRLSMC309972.6010EA 237 EUR
PRLSMC309972.6010 PRLSMC309972.9010 PRLSMC309972.260
Benzéthonium chlorure 0.01 mol/l
Benzéthonium chlorure
Formule: C₂₇H₄₂ClNO₂
Poids moléculaire: 448.09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011742
Numéro CAS: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,01074