Imprimer
Plomb (II) perchlorate trihydraté 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
254590250 254592500 254590010
ACRO254590250EA 54.3 EUR
ACRO254590250 ACRO254592500 ACRO254590010
Plomb (II) perchlorate trihydraté 99%
Plomb (II) perchlorate trihydraté
Formule: Cl₂O₈Pb·3H₂O
Densité: 2,6 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149817
Numéro CAS: 13453-62-8
EINECS: 237-125-7
UN: 1470
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Adhering crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 3 to 5 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %