Imprimer
Bentonite, poudre grise
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Montmorillonite, Bentonite
0210089410 02100894.5
ICNA0210089410EA 693 EUR
ICNA0210089410 ICNA02100894.5
Bentonite, poudre grise
Bentonite
Bentonite is used as aluminum silicate (clay), emulsifier and adsorbent for proteins and virus particles.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130611
Numéro CAS: 1302-78-9
EINECS: 215-108-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
pH (2% aq soln) 9,5 - 10,5
Loss on Drying (2 hr) ≤12%
Viscosity (2% aq solution) 8 - 30 cps