Imprimer
Sodium alginate
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide alginique sel de sodium
A3249.0250 A3249.1000 A3249.9025
A3249.0250EA 82.9 EUR
A3249.0250 A3249.1000 A3249.9025
Sodium alginate
Sodium alginate
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081310
Numéro CAS: 9005-38-3