Imprimer
Sodium alginate, très faible viscosité
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide alginique sel de sodium
A18565.22 A18565.0E A18565.36
A18565.22EA 53.2 EUR
A18565.22 A18565.0E A18565.36
Sodium alginate, très faible viscosité
Sodium alginate
CAS No.: 9005-38-3 Merck Reference: 14,241 MDL No.: MFCD00081310
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081310
Numéro CAS: 9005-38-3
Indice Merck: 14,241