Imprimer
Sodium alginate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide alginique sel de sodium
177770050 177772500 177775000 177770025
ACRO177770050EA 38.3 EUR
ACRO177770050 ACRO177772500 ACRO177775000 ACRO177770025
Sodium alginate
Sodium alginate
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081310
Numéro CAS: 9005-38-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15.0 % (100 mg, 105°C, 4 hrs)
Sulfated ash 30.0 % to 36.0 % (on dried substance)
Viscosity 350 to 550 mPa.s (1 % at 20°C) (Brookfield LV)
pH 5.5 to 8.0 (1 % at 20°C)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm