Imprimer
Acide alginique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A17582.0E A17582.22 A17582.36
A17582.0EEA 610 EUR
A17582.0E A17582.22 A17582.36
Acide alginique
Acide alginique
CAS No.: 9005-32-7 Melting Point: 300° Merck Reference: 14,242 MDL No.: MFCD00081309
Formule: (C₆H₈O₆)n
Poids moléculaire: 176.13 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081309
Numéro CAS: 9005-32-7
EINECS: 232-680-1
Indice Merck: 14,242