Acide alginique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
(C₆H₈O₆)n Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081309 Numéro CAS: 9005-32-7 EINECS: 232-680-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤15 % (2 g, 105°C, 4 hrs) |
Sulfated ash | ≤8 % |
Titration excess NaOH | 19 to 25 % (Carboxyl groups) On dried substance |