Rhodamine B
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride, [9-(2-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium chloride
CAS No.: 81-88-9
Molecular Formula: C28H31ClN2O3
Formula Weight: 479.02
Physical Form: Crystals
Density: 1.31
Appearance: Purple powder/dark green
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 4119648
Merck Reference: 14,8183
MDL No.: MFCD00011931
Suitable for fluorescent labelling
Formule:
C₂₈H₃₁ClN₂O₃ Point de fusion: ∼ 210 °C (déc.) Densité: 1,31 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011931 Numéro CAS: 81-88-9 EINECS: 201-383-9 Indice Merck: 14,8183 |