Imprimer
Rhodamine B 98+%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride, [9-(2-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium chloride
296570100 296570250 296570010 296571000
ACRO296570100EA 44 EUR
ACRO296570100 ACRO296570250 ACRO296570010 ACRO296571000
Rhodamine B 98+%, pur
Rhodamine B
Formule: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Point de fusion: 210…211 °C (déc.)
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011931
Numéro CAS: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Indice Merck: 13,08266
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Moisture ≤2.0 % (105°C)