Imprimer
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid 97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (5-Chlorothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Chloro-2-thienylboronic acid, 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
AC35901.250 AC35901DA 359010010 359010050
MAYBAC35901.250EA 0 EUR
MAYBAC35901.250 MAYBAC35901DA ACRO359010010 ACRO359010050
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid 97+%
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₄H₄BClO₂S
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236030
Numéro CAS: 162607-18-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light green to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.0 to 103.0 %