Imprimer
Pourpre de bromocresol sel de sodium, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): α-(3-Bromo-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3-bromo-5-methyl-4-hydroxyphényl)toluenesulfonate de sodium
MQ200
860891-25G 860891-5G
860891-25GEA 102 EUR
860891-25G 860891-5G
Pourpre de bromocresol sel de sodium, Sigma-Aldrich®
Pourpre de bromocresol sel de sodium
Formule: C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S
Poids moléculaire: 562.21 g/mol
Point de fusion: 255
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148896
Numéro CAS: 62625-30-3
EINECS: 263-655-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ae99d0ddad367ac12f93884d5b8f055a043d863&vid=d52d7764c82f6e9c25fd1b36b6fd236547dd8c8c&prid=web&clid=SAPDAM