Imprimer
Pourpre de bromocresol sel de sodium, poudre orange
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): α-(3-Bromo-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3-bromo-5-methyl-4-hydroxyphényl)toluenesulfonate de sodium
0215051825 0215051805
ICNA0215051825EA 75.3 EUR
ICNA0215051825 ICNA0215051805
Pourpre de bromocresol sel de sodium, poudre orange
Pourpre de bromocresol sel de sodium
Bromocresol purple sodium salt is typically used as a pH indicator (5,2 - 6,8 : yellow to blue-purple). Used in spectrophotometric determination of serum-albumin.
Soluble in water (80 mg/ml), ethanol (20 mg/ml) or methyl cellosolve (90 mg/ml).
Formule: C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S
Poids moléculaire: 562.21 g/mol
Point de fusion: 255 (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148896
Numéro CAS: 62625-30-3
EINECS: 263-655-3