Pourpre de bromocresol sel de sodium
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
α-(3-Bromo-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3-bromo-5-methyl-4-hydroxyphényl)toluenesulfonate de sodium
CAS No.: 62625-30-3
Molecular Formula: C21H15Br2NaO5S
Formula Weight: 562.22
Melting Point: ca 255° dec.
MDL No.: MFCD00148896
Formule:
C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S Poids moléculaire: 562.21 g/mol Point de fusion: ∼ 255 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00148896 Numéro CAS: 62625-30-3 EINECS: 263-655-3 |