Imprimer

Orangé de méthyle 0,1% dans l'éthanol (20%)

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): 4-(4-Diméthylaminophénylazo)benzènesulfonate de sodium

MC302417.0100 MC302417.0500 MC302417.1000 MC302417.5000
PRLSMC302417.0100EA 38.3 EUR
PRLSMC302417.0100 PRLSMC302417.0500 PRLSMC302417.1000 PRLSMC302417.5000
Orangé de méthyle 0,1% dans l'éthanol (20%)
Orangé de méthyle
Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Poids moléculaire: 327.34 g/mol
Point d'ébullition: 90
Point éclair: 38
Numéro MDL: MFCD00007502
Numéro CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 1170
ADR: 3 III
Indice Merck: 13,06127

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR